Learn More
8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]-diazépin-11-one, TRC
Code produit 30353457
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353457 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3652501G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
CAS 50892-62-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H9 Cl N2 O
Quantité 1 g
Synonyme 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, Clozapine Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C13H9ClN2O/c14-8-5-6-11-12(7-8)16-13(17)9-3-1-2-4-10(9)15-11/h1-7,15H,(H,16,17)
SMILES Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)Nc2c1
Nom IUPAC 3-chloro-5,11-dihydrobenzo[b][1,4]benzodiazépine-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 244.68
Poids de la formule 244.0403
Pourcentage de pureté >95