Learn More
Hydrate d’acide 8-chloro-6-(trifluorométhyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15415215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415215 250 mg 250mg
15405215 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415215 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35662.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353258-35-2
Formule moléculaire C9H6ClF3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 282.603
Numéro MDL MFCD22682820
Clé InChI HBDANCBTRVDEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate
CID PubChem 122361169
Nom IUPAC Acide 8-chloro-6-(trifluorométhyl) imidazo[1,2-a] pyridine-2-carboxylique ; hydrate
SMILES C1=C(C2=NC(=CN2C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)Cl.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Point de fusion ∽188°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264.59 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%