Learn More
8-(chlorométhyle)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10692823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10692823 250 mg 250mg
10563042 1 g 1g
10002464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD08167CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 131728-94-4
Formule moléculaire C9H8ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.61
Numéro MDL MFCD00052603
Clé InChI FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
CID PubChem 2780137
Nom IUPAC 8-(chloromethyl)-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine
SMILES FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.61
Pourcentage de pureté 97%