Learn More
8-chloroquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10742782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742782 25 g Flacon en verre 25g
10239500 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10742782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405020250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-33-6 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-33-6
Formule moléculaire C9H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 163.60
Numéro MDL MFCD00047618
Clé InChI RUSMDMDNFUYZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 8-chloro, ccris 3982, 8-choloroquinoline, 8-chloro-quinoline, pubchem10742, acmc-1aumj, ksc163s9l, 8-chloro-quinolin;quinoline, 8-chloro
CID PubChem 69139
ChEBI CHEBI:48985
Nom IUPAC 8-chloroquinoline
SMILES ClC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloroquinoline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 288.5°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 163.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Chloroquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.