Learn More
8-Deschloro-8-bromo Desloratadine, TRC
Product Code. 30138084
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30138084 10 mg 10mg
30137643 5 mg 5mg
30003381 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138084 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29099510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117796-50-6
Formule moléculaire C19 H19 Br N2
Poids moléculaire (g/mol) 355.27
Synonyme Bromodesloratadine, 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nom IUPAC 8-bromo-11-pipéridin-4-ylidène-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES Brc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19BrN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Poids de la formule 354.0732