Learn More
8-Déchloro-8-bromo-N-méthyl Desloratadine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Deschloro-8-bromo-N-methyl Desloratadine |
| CAS | 130642-57-8 |
| Formule moléculaire | C20H21BrN2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 8-Bromo-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H21BrN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(=C2c3ccc(Br)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Nom IUPAC | 8-bro-11-(1-méthylpipéridine-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 369.3 |
| Poids de la formule | 368.0888 |