Learn More
8-diméthylamino-2,3-benzophénoxazine hémi (chlorure de zinc) sel, MP Biomedicals™
Code produit 11471191 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11471191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11471191 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215778805
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Dimethylamino-2, 3-Benzophenoxazine Hemi (Zinc Chloride) Salt
CAS 7057-57-0
Formule moléculaire C18H15ClN2O
Quantité 5 g
Synonyme basic blue 6, meldola's blue, phenylene blue, unii-cp2st8ed1o, c.i. basic blue 6, cp2st8ed1o, 9-dimethylamino benzo a phenoxazin-7-ium chloride, benzo a phenoxazin-7-ium, 9-dimethylamino-, chloride, 8-dimethylamino-2,3-benzophenoxazine hemi zinc chloride salt, n,n-dimethyl-10-oxa-5-azatetraphen-8-iminium chloride
Clé InChI HWYNRVXFYFQSID-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=CC4=CC=CC=C43)OC2=C1)C.[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de benzo[a]phénoxazin-9-ylidène(diméthyl)azanium
Poids moléculaire (g/mol) 310.781
CID PubChem 101929
Poids de la formule 378.9
Forme physique Plein