Learn More
Acide 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoïque, TRC
Code produit 30403587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30403587 250 mg
30397212 1 g
30394387 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30403587 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF603515250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166108-71-0
Formule moléculaire C21H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Synonyme Fmoc-AEEA, 12-(9H-Fluoren-9-yl)-10-oxo-3,6,11-trioxa-9-azadodecanoic Acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic Acid, 8-(9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)-3,6-dioxaoctanoic Acid, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl-8-amino-3,6-dioxaoctanoic Acid
Nom IUPAC Acide 2-[2-[2-(9 H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)éthoxy]éthoxy]acétique
SMILES O=C(NCCOCCOCC(O)=O)OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic Acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
Poids de la formule 385.1525