Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel trisodique d’acide 8-hydroxy-1,3,6-pyrenétrisulfonique, 98 %
Code produit 10444891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10444891 5 g Flacon en verre 5g
10240073 1 g Flacon en verre 1g
10445005 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10444891 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 412180050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6358-69-6
Formule moléculaire C16H7Na3O10S3
Poids moléculaire (g/mol) 524.37
Numéro MDL MFCD00037575
Clé InChI KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 61388
ChEBI CHEBI:52083
Nom IUPAC trisodium ; 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Vert-jaune à jaune
Densité 2.1500g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 8065
Gravité spécifique 2.15
Synonyme pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L (25°C).
Poids de la formule 524.39
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Cristaux ou poudre