Learn More
8-Hydroxy-2(1H)-quinoléinone, TRC
Code produit 30394981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394981 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394981 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953185250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
CAS 15450-76-7
Formule moléculaire C9H7NO2
Quantité 250 mg
Synonyme 2,8-Dihydroxyquinoline, 8-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 8-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline, 8-Hydroxycarbostyril, NSC 108383
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
SMILES Oc1cccc2C=CC(=O)Nc12
Nom IUPAC 8-hydroxy-1H-quinoline-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Poids de la formule 161.0477