Learn More
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, MedChemExpress
Code produit 16495447
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495447 50 mg
16484126 25 mg
16472678 5 mg
16400479 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495447 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW011540
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
CAS 88847-89-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N5O5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 155 mg/mL (547.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C(NC2=O)=C(N2[C@H]3C[C@H](O)[C@H](O3)CO)N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 283.24
Poids de la formule 283.24
Pourcentage de pureté 96.17%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death