Learn More
8-Hydroxy-2-méthyl-4(3H)-quinazolinone, TRC
Code produit 30397536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397536 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397536 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94833010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 90417-38-2
Formule moléculaire C9 H8 N2 O2
Quantité 10 mg
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMILES CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
Nom IUPAC 8-hydroxy-2-méthyl-3H-quinazolin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.0586