Learn More
8-Hydroxy-2-méthyl-4(3H)-quinazolinone, TRC
Code produit 30390535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390535 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9483305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
CAS 90417-38-2
Formule moléculaire C9 H8 N2 O2
Quantité 5 mg
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl-, 4(1H)-Quinazolinone, 8-hydroxy-2-methyl- (9CI), 8-Hydroxy-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, NSC 696807, Nu 1025
Formule InChI InChI=1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMILES CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
Nom IUPAC 8-hydroxy-2-méthyl-3H-quinazolin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.0586