Learn More
8-Hydroxy-2-méthylquinoléine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387076 500 g 500g
11377076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06989.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.188 g/mol
8-Hydroxy-2-methylquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘8-hydroxy-2-méthylquinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 826-81-3
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD00006765
Clé InChI NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
CID PubChem 13224
Nom IUPAC 2-méthylquinoline-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Point de fusion 70°C to 74°C
Point d’ébullition 267°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 119194
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%