Learn More
8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31007596
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007596 5 g
31003723 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31007596 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1303925g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
98% (Hydrate)
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-5,7-dinitronaphthalene-2-sulfonic acid
CAS 483-84-1
Formule moléculaire C10H6N2O8S
Numéro MDL MFCD00046407
Quantité 5 g
SMILES O=S(C1=CC2=C(O)C([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2C=C1)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 314.23
Pourcentage de pureté 98%