Learn More
8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonique, TRC
Code produit 30406903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406903 500 mg -
30406461 1 g 1g
30400943 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH943678500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-91-1
Formule moléculaire C9H6NO4SI
Poids moléculaire (g/mol) 351.11
Synonyme 8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic Acid, 5-Sulfo-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-7-iodo-8-quinolinol, 7-Iodo-5-sulfonic acid-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-8-hydroxylquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-quinolinol-5-sulfonic Acid, 7-Iodooxine-5-sulfonic Acid, 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, Ferron, Ferron (analytical reagent), Loretin, Meditrene, NSC 3784, Quiniophen, Yellon
Nom IUPAC 8-hydroxy-7-iodoquinoline-5-acide sulfonique
SMILES Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Poids de la formule 350.9062