Learn More
8-hydroxy-7-méthoxycoumarine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11383277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383277 100 mg -
11373277 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13841.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19492-03-6
Formule moléculaire C10H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00075652
Clé InChI KIGCGZUAVODHMD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 146487
Nom IUPAC 8-hydroxy-7-méthoxychromen-2-one
SMILES COC1=C(C2=C(C=C1)C=CC(=O)O2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-7-methoxycoumarin
Point de fusion 175°C to 177°C
Odeur Odorless
Quantité 100 mg
Beilstein 168393
Synonyme 8-hydroxy-7-methoxycoumarin, daphnetin-7-methylether, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-chromen-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 8-hydroxy-7-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,8-hydroxy-7-methoxy, acmc-20alwe, daphnetin 7-methylether, daphnetin 7-methyl ether, daphnetin-7-methyl ether
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 97%