Learn More
8-Hydroxy Amoxapine-d8, TRC
Code produit 30388839
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30388839 10 mg -
30407014 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30388839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH79780710MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189505-24-5
Formule moléculaire C17H8D8ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 337.83
Synonyme 2-Chloro-11-(1-piperazinyl-d8)-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-8-ol, 8-Hydroxyamoxapin-d8
SMILES [2H]C1(C(N(C(C(N1)([2H])[2H])([2H])[2H])C2=NC3=C(C=CC(=C3)O)OC4=C2C=C(C=C4)Cl)([2H])[2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy Amoxapine-d8
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2/i5D2,6D2,7D2,8D2
Poids de la formule 337.1433