Learn More
8-Hydroxy-Amoxapine, TRC
Code produit 30012211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012211 10 mg 10mg
30007944 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH79780510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61443-78-5
Formule moléculaire C17 H16 Cl N3 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 366.24
Nom IUPAC 8-chloro-6-piperazine-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepine-3-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Oc1ccc2Oc3ccc(Cl)cc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy Amoxapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClN3O2.ClH/c18-11-1-3-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-10-12(22)2-4-16(14)23-15;/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2;1H
Poids de la formule 365.0698
Pourcentage de pureté >95%