Learn More
8-Hydroxyloxapine, TRC
Code produit 30004352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004352 5 mg 5mg
30012047 1 mg 1mg
30004850 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9437305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61443-77-4
Formule moléculaire C18 H18 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 343.81
Nom IUPAC 8-chloro-6-(4-méthylpiperazine-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepine-3-ol
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(O)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy Loxapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-4-16(14)24-17-5-3-13(23)11-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Poids de la formule 343.1088
Pourcentage de pureté >95%