Learn More
8-Hydroxyloxapine, TRC
Code produit 30012047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012047 1 mg 1mg
30004352 5 mg 5mg
30004850 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012047 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9437301MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61443-77-4
Formule moléculaire C18 H18 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 343.81
Nom IUPAC 8-chloro-6-(4-méthylpiperazine-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepine-3-ol
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(O)ccc3Oc4ccc(Cl)cc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy Loxapine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-4-16(14)24-17-5-3-13(23)11-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Poids de la formule 343.1088
Pourcentage de pureté >95%