Learn More
8-Hydroxy Mirtazapine, TRC
Code produit 30132549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132549 25 mg 25mg
30135097 50 mg 50mg
30007161 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94845025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102335-57-9
Formule moléculaire C17H19N3O
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
Synonyme Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-8-ol, 8-Hydroxy-6-azamianserin, 8-Hydroxymirtazapine
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(O)cnc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy Mirtazapine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O/c1-19-6-7-20-16(11-19)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(21)10-18-17(13)20/h2-5,9-10,16,21H,6-8,11H2,1H3
Poids de la formule 281.1528