Learn More
8-Hydroxyacyclovir, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Hydroxyacyclovir |
| CAS | 80685-23-0 |
| Formule moléculaire | C8 H11 N5 O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-Amino-7,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1H-purine-6,8-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N5O4/c9-7-11-5-4(6(15)12-7)10-8(16)13(5)3-17-2-1-14/h14H,1-3H2,(H,10,16)(H3,9,11,12,15) |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(COCCO)C(=O)N2 |
| Nom IUPAC | 2-amino-9-(2-hydroxyéthoxyméthyl)-3,7-dihydropurine-6,8-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.204 |
| Poids de la formule | 241.081 |