Learn More
8-Hydroxyguanosine, MedChemExpress
Code produit 16477497
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16477497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY1132625mg
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyguanosine
CAS 3868-31-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N5O6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 250 mg/mL (835.45 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC3=C2N=C(N)NC3=O)=O)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 299.24
Poids de la formule 299.24
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism