Learn More
Sel trisodique de l'acide 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonique (qualité technique), TRC
Code produit 30402113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402113 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9537655G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solvent Green 7
CAS 6358-69-6
Formule moléculaire C16 H7 O10 S3 . 3 Na
Quantité 5 g
Synonyme 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, sodium salt (1:3), 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, trisodium salt, 11389 Green, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt, C.I. 59040, C.I. Solvent Green 7, D and C Green No. 8, D&C Green 8, D&C Green No. 8, Fluka 56360, Green 204, Green No. 204, HPTS, Japan Green 204, Japan Green No. 204, Keyacid Pyranine 10G, Pyranine, Pyranine 10G, Pyranine 120, Pyranine Concentrated, Pyranine conk, Pyrene 1, Sanolin Pyranine Green, Solvent Green 7, Trisodium 1-hydroxy-3,6,8-pyrenetrisulfonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate, Yellow Pyracide G
Formule InChI InChI=1S/C16H10O10S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6,17H,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC trisodium;8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 524.39
Poids de la formule 523.8894