Learn More
8-hydroxyquinaldine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657272 25 g Flacon en verre 25g
10112300 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657272 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 826-81-3
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00006765
Clé InChI NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
CID PubChem 13224
Nom IUPAC 2-méthylquinoline-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinaldine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 74°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 106
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.