Learn More
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10373672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10373672 1 g Flacon en verre 1g
10753973 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10373672 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 347640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6759-78-0
Formule moléculaire C10H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.17
Numéro MDL MFCD00216717
Clé InChI KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
CID PubChem 2734032
Nom IUPAC 8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.0°C to 136.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 170.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.