Learn More
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395459 1 g 1g
11305469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50433.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6759-78-0 | C10H6N2O | 170.171 g/mol
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile is a building block for preparing chelating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile est un bloc de construction pour la préparation des agents de chélation.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6759-78-0
Formule moléculaire C10H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.171
Numéro MDL MFCD00216717
Clé InChI KUQKKIBQVSFDHX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2734032
Nom IUPAC 8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)N=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Point de fusion 133°C to 136°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxyquinaldonitrile, 2-quinolinecarbonitrile,8-hydroxy, acmc-20alwc, 2-cyano-8-hydroxyquinoline, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitril, 2-quinolinecarbonitrile, 8-hydroxy, 8-hydroxy-2-quinolinecarbonitrile gc
Poids de la formule 170.17
Pourcentage de pureté 98%