Learn More
acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté, 98%
Product Code. 10735761 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10735761 500 g Flacon en plastique 500g
10725761 5 g Flacon en verre 5g
10336950 100 g Flacon en plastique 100g
11936491 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10735761 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 121925000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 283158-18-9 | C₉H₇NO₄SH₂O | ·243,24 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 283158-18-9
Clé InChI WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150
CID PubChem 2723649
Nom IUPAC Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique ; Hydrate
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C9H9NO5S
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 243.233
Poids de la formule 243.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement