Learn More
8-Hydroxyquinoline-7-Acide carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic Acid |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-7(10(13)14)4-3-6-2-1-5-11-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14) |
| Poids de la formule | 189.0426 |