Learn More
8-hydroxyquinoline, 99+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 148-24-3 |
| Point de fusion | 72°C |
| Point d’ébullition | 267°C |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Formule moléculaire | C9H7NO |
| Numéro MDL | MFCD00006807 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin |
| Clé InChI | MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 8-Hydroxyquinoline
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.