Learn More
8-hydroxyquinoléine, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10639653 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10639653 25 g Flacon en verre 25g
10274730 100 g Flacon en verre 100g
10132780 500 g Flacon en verre 500g
10297933 1 kg Flacon en verre 1kg
10669833 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10639653 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121900250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 148-24-3 | Molecular Formula: C9H7NO | Molecular Weight: 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148-24-3
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00006807
Clé InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
CID PubChem 1923
ChEBI CHEBI:48981
Nom IUPAC Quinoline-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline
Note relative au nom 99%
Point de fusion 72.0°C to 74.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Point d’ébullition 267.0°C (752.0 mmHg)
Résidus d’allumage 0.05% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, IV, 1135
Merck Index 15, 4881
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Poids de la formule 145.16
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.05% max. (in alcohol)
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Hydroxyquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.