Learn More
8-hydroxyquinoléine hémisulfate sel hémihydraté, TRC
Code produit 30402278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402278 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953488100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline Hemisulfate Salt Hemihydrate
CAS 207386-91-2
Formule moléculaire 2(C9H7NO) • H2SO4 • H2O
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO.H2O4S.H2O/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
SMILES OC1=CC=CC2=C1N=CC=C2.O=S(O)(O)=O.O
Nom IUPAC hydrate de sulfate de quinolin-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 261.26
Poids de la formule 261.03