Learn More
8-Hydroxyquinoline, MedChemExpress
Code produit 16458556
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458556 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1005
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress 8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Couleur Tan
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H7NO
Quantité 100 mg
Synonyme 8-Quinolinol
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death