Learn More
N-oxyde de 8-hydroxyquinoléine, TRC
Code produit 30395237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395237 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95327010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline N-Oxide
CAS 1127-45-3
Formule moléculaire C9 H7 N O2
Quantité 10 g
Synonyme 8-Quinolinol, 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol N-oxide, NSC 21656, o-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol 1-oxide
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
Nom IUPAC 1-oxidoquinolin-1-ium-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Poids de la formule 161.0477