Learn More
Sulfate de 8-hydroxyquinoléine monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367815 100 g 100g
11357815 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02743.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 207386-91-2 | C18H18N2O7S | 406.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207386-91-2
Formule moléculaire C18H18N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 406.41
Numéro MDL MFCD00149610
Clé InChI BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Point de fusion 176°C to 179°C
Quantité 100 g
Beilstein 3760550
Poids de la formule 406.42 (388.40 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%