Learn More
8-Hydroxyquinoline (poudre ou aiguilles blanches à chamois clair), Fisher BioReagents
Code produit 10113243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113243 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10113243 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP436100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La 8-hydroxyquinoléine est utilisée pour stabiliser le phénol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha Hydroxyquinoline
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Point de fusion 72°C
Couleur Blanc beige jaune
Point d’ébullition 267°C
Résidus d’allumage 0.05% max.
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H7NO
Numéro MDL MFCD00006807
Quantité 100 g
Merck Index 15, 4881
Synonyme 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
Informations sur la solubilité 0.05% max. Insoluble in Alcohol
Clé InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Nom IUPAC Quinoline-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
CID PubChem 1923
ChEBI CHEBI:48981
Poids de la formule 145.16
Tension de vapeur 4.7hPa at 100°C
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Hydroxyquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.