Learn More
Sel trisodique de l'acide 8-isothiocyanato-1,3,6-pyrènetrisulfonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 1034442-47-1 |
| Formule moléculaire | C17H6NNa3O9S4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7-Isothiocyanato-1,3,6-pyrenetrisulfonic Acid Sodium Salt, Trisodium 8-Isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H9NO9S4.3Na/c19-29(20,21)13-5-12(18-7-28)8-1-2-10-14(30(22,23)24)6-15(31(25,26)27)11-4-3-9(13)16(8)17(10)11;;;/h1-6H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(c(cc4ccc1c2c34)N=C=S)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 565.46 |