Learn More
8-Méthoxy Psoralene, TRC
Code produit 30481534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
25mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481534 5 g 5g
30473193 25 mg 25mg
30475182 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2607955G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-81-7
Formule moléculaire C12 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.19
Synonyme 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, δ-lactone (7CI), 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-Demethoxyisoimpinellin, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalen, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Vitpso, Xanthotoxin, Xanthotoxine
Nom IUPAC 9-méthoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
SMILES COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Xanthotoxin
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Poids de la formule 216.0423