Learn More
Dichlorhydrate d’oxyme de 8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10425302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10425302 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10425302 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10716DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one oxime hydrochloride
CAS 212079-30-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H15ClN2O
Numéro MDL MFCD01073570
Quantité 1 g
Synonyme 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo3.2.1octan-3-one oxime hydrochloride, n-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine-hydrogen chloride 1/1, n-3e-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ylidene hydroxylamine hydrochloride
Clé InChI XEGNNKBCZMXBOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CN1C2CCC1CC(C2)=NO
Nom IUPAC N-(8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidène)hydroxylamine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 190.67
CID PubChem 2737441
Poids de la formule 190.67
Pourcentage de pureté 97%