Learn More
Dichlorhydrate de 8-méthylvarénicline, TRC
Code produit 30450414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450414 500 mg 500mg
30455108 1 g 1g
30454547 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT310170500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride
Formule moléculaire C14H15N3 • 2HCl
Quantité 500 mg
Synonyme 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H
SMILES CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl
Nom IUPAC dichlorhydrate de 8-méthyl-7,8,9,10-tétrahydro-6H-6,10-méthanoazépino[4,5-g]quinoxaline
Poids moléculaire (g/mol) 298.21
Poids de la formule 297.08