Learn More
8-Nitroguanine, TRC
Code produit 30467080
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30467080 1 mg
30464878 10 mg
30465966 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30467080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4960101MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168701-80-2
Formule moléculaire C5 H4 N6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.12
Nom IUPAC 2-amino-8-nitro-1,7-dihydropurin-6-one
SMILES NC1=Nc2nc([nH]c2C(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Nitroguanine
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H4N6O3/c6-4-8-2-1(3(12)10-4)7-5(9-2)11(13)14/h(H4,6,7,8,9,10,12)
Poids de la formule 196.0345