Learn More
8-Nitroquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425607 100 g 100g
11405607 5 g 5g
11415607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23574.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 607-35-2 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
8-Nitroquinoline is used in the preparation of bisubstituted phenoxy-6-methoxy-8-aminoquinoline. It is used to prepare furazano [3,4-h] quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 8-nitroquinoléine est utilisée dans la préparation de la phénoxy-6-méthoxy-8-aminoquinoléine bisubstituée. Elle est utilisée pour préparer la furazano[3,4-h]-quinoléine.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique et le benzène, légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-35-2
Formule moléculaire C9H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.159
Numéro MDL MFCD00006806
Clé InChI OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 8-nitro, unii-ywo6s88v4v, ccris 457, ywo6s88v4v, 8-nitroqunioline, 4msn, 8-nitro-quinoline, gilstone-yellow, zlchem 249, pubchem5825
CID PubChem 11830
Nom IUPAC 8-nitroquinoléine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Nitroquinoline
Point de fusion 86°C to 90°C
Quantité 100 g
Beilstein 135178
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene,slightly soluble in cold water.
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 98%