Learn More
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1 ] chlorhydrate dʼoctane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488536 250 mg 250mg
15490729 1 g 1g
15400739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63825.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 54745-74-3 | C6H12ClNO | 149.62 g/mol
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans le domaine de la synthèse organique agrochimique, le domaine pharmaceutique et les colorants.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54745-74-3
Formule moléculaire C6H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 149.62
Numéro MDL MFCD17926456,MFCD09800611
Clé InChI XADOTNAXKKFKDY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3,2,1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hcl, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octanehydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane, hydrochloride, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclooctane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane-hcl, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hcl
CID PubChem 21983536
SMILES Cl.C1CC2CNCC1O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Poids de la formule 149.62
Pourcentage de pureté 97%