Learn More
Labconco™ Collecteur à 8 ports pour FreeZone™ lyophilisateurs
Code produit 15537559 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L ou 18 L FreeZone™ lyophilisateurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15537559 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L ou 18 L FreeZone™ lyophilisateurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15537559 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7201800
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Le collecteur en acier inox à utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone™ comprend des soupapes en néoprène avec des boutons en plastique.
Collecteur à 8 ports
  • Acier inoxydable de type 304
  • 8 valves en néoprène avec boutons en plastique permettent d'utiliser des adaptateurs de 1/2 in et de 3/4 de pouce.
  • À utiliser avec des bouteilles de 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L ou 18 L. FreeZone lyophilisateurs
  • Le lyophilisateur, la verrerie et les adaptateurs sont requis (non inclus)
  • Comprend une broche de verrouillage
Spécification
Type Collecteur de séchage
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable (304)
Nbre de ports 8
À utiliser avec (équipement) 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L ou 18 L FreeZone™ lyophilisateurs
Comprend 8 soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulés et 1 goupille de verrouillage
Largeur (impériale) 8.6 in
Hauteur (impériale) 15,7 in
Longueur (impériale) 8,6 in
Poids à l’expédition (impériale) 8,5 lb
Poids (impériale) 7 lb