Learn More
8-Propyl Etodolac, TRC
Code produit 30409109
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30409109 2.5 mg
30412213 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30409109 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8352552.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57817-27-3
Formule moléculaire C18H23NO3
Poids moléculaire (g/mol) 301.38
Synonyme 1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-8-propyl-pyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, NSC 282127, Etodolac Impurity E (EP), Etodolac EP Impurity E
Nom IUPAC 2-(1-ethyl-8-propyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
SMILES CCCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Propyl Etodolac
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-6-12-7-5-8-13-14-9-10-22-18(4-2,11-15(20)21)17(14)19-16(12)13/h5,7-8,19H,3-4,6,9-11H2,1-2H3,(H,20,21)
Poids de la formule 301.1678