Learn More
8-Quinolinecarbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10610903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10610903 1 g 1g
10461494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10610903 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04304DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 38707-70-9
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD00805837
Clé InChI OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
CID PubChem 170103
Nom IUPAC quinoléine-8-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Quinolinecarbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 97%