Learn More
Acide 8-aminocephalosporanique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10191142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10191142 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10191142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368802500
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Quinolinecarboxylic acid
CAS 86-59-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 183°C to 185°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H7NO2
Numéro MDL MFCD00047619
Quantité 250 mg
Beilstein 22, 81
Fieser 06,450
Merck Index 15, 8187
Synonyme 8-quinolinecarboxylic acid, 8-carboxyquinoline, 8-quinolinecarboxylicacid, unii-5xw75tfd94, ccris 6956, pubchem5868, acmc-209qal, 8-quinlinecarboxylic acid, 8-quinoline carboxylic acid, 8-quinoline-carboxylic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI QRDZFPUVLYEQTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)N=CC=C2
Nom IUPAC Acide quinoléine-8-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
CID PubChem 66582
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8-Quinolinecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement