Learn More
Gilac™ Chariot à 8 compartiments en acier inoxydable
Code produit 17918761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
200 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17918761 200 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918761 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G194495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1274.81€
    851.76€ / 1 pièces
    Économisez 423.05€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le chariot en acier inoxydable à 8 compartiments est compatible avec les bacs à pâte rectangulaires de 10 L et 20 L, les bacs à pâte ronds de 14 L et 19 L et les plateaux plats de 8 et 10 L.
  • Compatible avec :
    • Récipients rectangulaires de 10 L et 20 L pour le découpage de la pâte.
    • Récipients ronds de 14 L et 19 L pour le découpage de la pâte.
    • Plateaux plats de 8 et 10 L.
  • Support en fil d'acier soudé et renforcé.
  • L'acier inoxydable est recommandé dans les environnements humides (aucun dommage aux roulements même en présence d'eau).
  • 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, pour une mobilité accrue.
  • Hauteur entre les étagères : 185 mm.
  • Charge maximale : 200 kg.
Spécification
Type Chariot
Capacité Contenedores de masa
Capacité de charge (impériale) 440 lb.
Capacité de charge (métrique) 200 kg
Matériau Acier inoxydable