Learn More
8-(trifluorométhyl)quinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15437778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61267.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 317-57-7 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317-57-7
Formule moléculaire C10H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 197.16
Numéro MDL MFCD09744668
Clé InChI AJXUSUNIYLSPER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12647568
Nom IUPAC 8-(trifluorométhyl)quinoléine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-(Trifluoromethyl)quinoline
Quantité 5 g
Synonyme 8-trifluoromethyl quinoline, 8-cf3 quinoline, acmc-1ag4x, quinoline,8-trifluoromethyl, quinoline, 8-trifluoromethyl
Poids de la formule 197.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide